missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5’-Deshydroxy 5’-Chloro L-Adenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Deshydroxy 5'-Chloro L-Adenosine |
| CAS | 1432019-27-6 |
| Molekylær formel | C10H12ClN5O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9-(5-Chloro-5-deoxy-beta-L-ribofuranosyl)-9H-purin-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,6-,7-,10-/m0/s1 |
| SMIL | Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3O[C@@H](CCl)[C@H](O)[C@@H]3O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4R,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(chloromethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.69 |
| Formel vægt | 285.0629 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?