missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5’-Deshydroxy 5’-Chloro L-Adenosine, TRC

Artikelnummer. 30366362
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366362 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2192855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Kemisk navn eller materiale 5'-Deshydroxy 5'-Chloro L-Adenosine
CAS 1432019-27-6
Molekylær formel C10H12ClN5O3
Mængde 5 mg
Synonym 9-(5-Chloro-5-deoxy-beta-L-ribofuranosyl)-9H-purin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,6-,7-,10-/m0/s1
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3O[C@@H](CCl)[C@H](O)[C@@H]3O
IUPAC navn (2S,3S,4R,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(chloromethyl)oxolane-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 285.69
Formel vægt 285.0629
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.