missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Descyano Milrinone 5-Carboxyamide, TRC

Artikelnummer. 30363671
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363671 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28944550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide
CAS 80047-24-1
Molekylær formel C12 H11 N3 O2
Mængde 50 mg
Synonym [3,4'-Bipyridine]-5-carboxamide, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, Win 47338
InChI formel InChI=1S/C12H11N3O2/c1-7-9(8-2-4-14-5-3-8)6-10(11(13)16)12(17)15-7/h2-6H,1H3,(H2,13,16)(H,15,17)
SMIL CC1=C(C=C(C(=O)N)C(=O)N1)c2ccncc2
IUPAC navn 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 229.23
Formel vægt 229.0851
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.