missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Descyano Milrinone 5-Carboxyamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-2-oxo-5-(4-pyridyl)-1H-pyridine-3-carboxamide |
| CAS | 80047-24-1 |
| Molekylær formel | C12 H11 N3 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [3,4'-Bipyridine]-5-carboxamide, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, Win 47338 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c1-7-9(8-2-4-14-5-3-8)6-10(11(13)16)12(17)15-7/h2-6H,1H3,(H2,13,16)(H,15,17) |
| SMIL | CC1=C(C=C(C(=O)N)C(=O)N1)c2ccncc2 |
| IUPAC navn | 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vægt | 229.0851 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?