Få mere at vide
5-Desbromo, 5-Chloro Brimonidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Desbromo','5-Chloro Brimonidine |
| CAS | 91147-46-5 |
| Molekylær formel | C11 H10 Cl N5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 6-Quinoxalinamine','5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 14819, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17) |
| SMIL | Clc1c(NC2=NCCN2)ccc3nccnc13 |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.6836 |
| Formel vægt | 247.0625 |