Få mere at vide
5-Desbromo, 5-klorbrimonidin, TRC
Artikelnummer. 30457018
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457018 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30457018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU70057025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Desbromo','5-Chloro Brimonidine
CAS 91147-46-5
Molekylær formel C11 H10 Cl N5
Mængde 25 mg
Synonym 6-Quinoxalinamine','5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 14819, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17)
SMIL Clc1c(NC2=NCCN2)ccc3nccnc13
IUPAC navn 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 247.6836
Formel vægt 247.0625