Få mere at vide
5-Desamino 5-oxo-2,5-dihydro Lamotrigin, TRC
Artikelnummer. 18050930
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18050930 10 mg
18030060 50 mg
18051430 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28847010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 252186-78-0
Molekylær formel C9 H6 Cl2 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 257.08
Synonym 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 1,2,4-Triazin-5(2H)-one, 3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-, 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 5-Desamino 5-Oxo-2,5-dihydro Lamotrigine
IUPAC navn 3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-4H-1,2,4-triazin-5-one
SMIL NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16)
Formel vægt 255.9919
Procent renhed >95%