Få mere at vide
5-Des[2-(tert-butylamino)] 5-Acetyl Bambuterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| CAS | 81732-48-1 |
| Molekylær formel | C14 H18 N2 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate), Bambuterol Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-9(17)10-6-11(20-13(18)15(2)3)8-12(7-10)21-14(19)16(4)5/h6-8H,1-5H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | [3-acetyl-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-dimethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.3 |
| Formel vægt | 294.1216 |