missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5'-Deoxyadenosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16417507
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16417507 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16417507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113291

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 5'-Deoxyadenosine is an oxidized nucleoside found in the urine of normal subjects. 5'-Deoxyadenosine shows anti-orthopoxvirus activity.

5'-Deoxyadenosine is an oxidized nucleoside found in the urine of normal subjects. 5'-Deoxyadenosine shows anti-orthopoxvirus activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5'-Deoxyadenosine
CAS 4754-39-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13N5O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (497.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 251.24
Formel vægt 251.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.