missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Deoxy-L-arabinose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Deoxy-L-arabinose |
| CAS | 13039-56-0 |
| Molekylær formel | C5 H10 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4-,5-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S)-2,3,4-trihydroxypentanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vægt | 134.0579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?