Få mere at vide
5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine, TRC
Artikelnummer. 30008680
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008680 50 mg
30005846 100 mg
30011031 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD24260050MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2457-80-9
Molekylær formel C11 H15 N5 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 297.33
Synonym 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine, 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine, 5'-(Methylthio)adenosine, 5'-Deoxy(methylthio)adenosine, 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine, 5'-S-Methylthioadenosine, NSC 335422, Vitamin L2, β-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-5-S-methyl-5-thio-
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(methylsulfanylmethyl)oxolane-3,4-diol
SMIL CSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formel vægt 297.0896
Procent renhed >95%