missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5’-Deoxy-5’-iodo-2’,3’-O-isopropylidene-5-chlorouridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Deoxy-5'-iodo-2',3'-O-isopropylidene-5-chlorouridine |
| CAS | 94048-47-2 |
| Molekylær formel | C12H14ClIN2O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClIN2O5/c1-12(2)20-7-6(3-14)19-10(8(7)21-12)16-4-5(13)9(17)15-11(16)18/h4,6-8,10H,3H2,1-2H3,(H,15,17,18)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CI)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=C(Cl)C(=O)NC3=O |
| IUPAC navn | 1-[(3aR,4R,6S,6aS)-6-(iodomethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-5-chloropyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.61 |
| Formel vægt | 427.9636 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?