Få mere at vide
5'-deoxy-5-fluorocytidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7238583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 17535545
Brand: Thermo Scientific Acros 468740010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 245.21
Renhed ≥94 %
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Blandbar med methanol, DMSO
Farve Hvid til næsten hvid