Få mere at vide
5'-deoxy-5-fluorocytidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17545545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17545545 5 g
17535545 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17545545 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468740050
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 245.21
Renhed ≥94 %
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Blandbar med methanol, DMSO
Farve Hvid til næsten hvid