missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]cytidine, TRC

Artikelnummer. 30367010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367010 10 mg
30367001 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23535010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 162204-30-0
Molekylær formel C15 H22 F N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 359.35
Synonym Cytidine, 5'-deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]-, Carbamic acid, [1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, 3-methylbutyl ester, 5'-Deoxy-5-fluoro-N4-(isopentyloxycarbonyl)cytidine, 3-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, Capecitabine Imp. E (EP)
IUPAC navn 3-methylbutyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate
SMIL CC(C)CCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]cytidine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-7(2)4-5-24-15(23)18-12-9(16)6-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(3)25-13/h6-8,10-11,13,20-21H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
Formel vægt 359.1493
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.