missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5’-Deoxy-5-fluoro Cytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Deoxy-5-fluorocytidine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 245.0812 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?