Få mere at vide
5’-Deoxy-5-fluoro Cytidine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Deoxy-5-fluorocytidine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 245.0812 |