Få mere at vide
5'-Deoxy-5'-chloroadenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Deoxy-5'-chloroadenosine |
| CAS | 892-48-8 |
| Molekylær formel | C10 H12 Cl N5 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5'-Chloro-5'-deoxyadenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(chloromethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.687 |
| Formel vægt | 285.0629 |