missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Delta-Bromobutylhydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-delta-Bromobutylhydantoin |
| CAS | 28484-49-3 |
| Molekylær formel | C7 H11 Br N2 O2 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11BrN2O2/c8-4-2-1-3-5-6(11)10-7(12)9-5/h5H,1-4H2,(H2,9,10,11,12) |
| SMIL | BrCCCCC1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 5-(4-bromobutyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.08 |
| Formel vægt | 234.0004 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?