Få mere at vide
5-Dehydroxyl-5-oxodoramectin, Mikromol™
Beskrivelse
5-Dehydroxyl-5-oxodoramectin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Dehydroxyl-5-oxodoramectin |
| CAS | 157483-78-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Dehydroxyl-5-oxodoramectin |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C50 H72 O14 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 25-Cyclohexyl-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-5-oxo-avermectin A1a (9CI), Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C50H72O14/c1-27-13-12-16-34-26-57-47-42(51)30(4)21-37(50(34,47)54)48(53)60-36-22-35(63-49(25-36)20-19-29(3)45(64-49)33-14-10-9-11-15-33)18-17-28(2)44(27)61-41-24-39(56-8)46(32(6)59-41)62-40-23-38(55-7)43(52)31(5)58-40/h12-13,16-17,19-21,27,29,31-33,35-41,43-47,52,54H,9-11,14-15,18,22-26H2,1-8H3/b13-12+,28-17+,34-16+/t27-,29-,31-,32-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,43-,44-,45-,46-,47+,49+,50+/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]2OC)O[C@H]3[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5C(=O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]6C[C@@H](C\C=C\3/C)O[C@@]7(C6)O[C@H](C8CCCCC8)[C@@H](C)C=C7)[C@]45O)C)O[C@@H](C)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 897.1 |
| Vis mere |