Få mere at vide
5-Dehydro Tolvaptan, TRC
Artikelnummer. 30353057
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30353057 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30353057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23035050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Dehydro Tolvaptan
CAS 137973-76-3
Molekylær formel C26H23ClN2O3
Mængde 50 mg
Synonym N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-oxo-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide, 1H-1-Benzazepine, Benzamide Deriv., 7-Chloro-1-[2-methyl-4-[(2-methylbenzoyl)amino]benzoyl]-5-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
InChI formel InChI=1S/C26H23ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)
SMIL Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCCC(=O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2
Molekylvægt (g/mol) 446.93
Formel vægt 446.1397