Få mere at vide
5-Decyne, 98%
Artikelnummer. 11439993
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439993 50 g 50g
11429993 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13050.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1942-46-7 | C10H18 | 138.254 g/mol
5-Decyne bruges som API'er og mellemprodukter. Det bruges også til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Decyne bruges som API'er og mellemprodukter. Det bruges også til kemisk forskning.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1942-46-7
Molekylær formel C10H18
Molekylvægt (g/mol) 138.254
MDL nummer MFCD00027277
InChI nøgle JWBQJUFCNOLNNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-decyne, dibutylacetylene, 1,2-dibutylacetylene, acmc-209ey1, 5-decyne 8ci 9ci, 3,3?-diheptyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16030
IUPAC navn dec-5-yn
SMIL CCCCC#CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Decyne
Tæthed 0.77
Kogepunkt 177°C to 178°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Petrol-like
Brydningsindeks 1.433
Mængde 50 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1697840
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 138.26
Procent renhed 98%