Få mere at vide
5-Decyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470168 5 g 5g
15480168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53400.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68274-97-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
5-Decyn-1-ol anvendes til syntese af multisubstituerede cyclopropaner. Det involveret i fremstilling af finkemikalier, der har applikationer i galvanisering og parfumeriindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Decyn-1-ol anvendes til syntese af multi-substituerede cyclopropaner. Det involveret i fremstilling af finkemikalier, der har applikationer i galvanisering og parfumeriindustrien.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68274-97-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00464353
InChI nøgle RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-decyn-1-ol, 5-decyn-1-ol,
PubChem CID 109957
IUPAC navn dec-5-yn-1-ol
SMIL CCCCC#CCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Decyn-1-ol
Tæthed 0.861
Kogepunkt 238°C
Lineær formel CH3(CH2)3C≡C(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.461
Mængde 5 g
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%