missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Decyano 5-Carboxymilrinone, TRC

Artikelnummer. 30137529
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137529 250 mg
30012719 100 mg
30006642 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD226885250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80047-38-7
Molekylær formel C12H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 230.22
Synonym 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-[3,4'-bipyridine]-5-carboxylic Acid, Milrinone Impurity 12
IUPAC navn 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carboxylic acid
SMIL CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccncc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Decyano 5-Carboxymilrinone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O3/c1-7-9(8-2-4-13-5-3-8)6-10(12(16)17)11(15)14-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
Formel vægt 230.0691
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.