Få mere at vide
5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid |
| CAS | 110256-15-0 |
| Molekylær formel | C7H7NO3 |
| MDL nummer | MFCD05668325 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(C1=NOC(C2CC2)=C1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Procent renhed | 95% |