Få mere at vide
5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15542313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15542313 5 g 5g
15532313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15542313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450030050
Kemiske identifikatorer
CAS 868696-42-8
Molekylær formel C5H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 125.13
InChI nøgle OHSZRALIDGBNES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-oxadiazol-3-amine, 5-cyclopropyl
PubChem CID 51072255
IUPAC navn 5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amin
SMIL C1CC1C2=NC(=NO2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /