Få mere at vide
5-Cyclopropyl-1-(1,2-dihydro-2-oxo-5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyclopropyl-1-(1,2-dihydro-2-oxo-5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 372078-46-1 |
| Molekylær formel | C17 H15 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N3O3/c1-23-17(22)12-9-18-20(16(12)10-5-6-10)14-4-2-3-13-11(14)7-8-15(21)19-13/h2-4,7-10H,5-6H2,1H3,(H,19,21) |
| SMIL | COC(=O)c1cnn(c2cccc3NC(=O)C=Cc23)c1C4CC4 |
| IUPAC navn | methyl 5-cyclopropyl-1-(2-oxo-1H-quinolin-5-yl)pyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.319 |
| Formel vægt | 309.111 |