Få mere at vide
5-Cyanouracil, 97%
Artikelnummer. 11338195
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338195 1 g 1g
11348195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11338195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08490.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5428-41-1 | C5H3N3O2 | 137.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5428-41-1
Molekylær formel C5H3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 137.10
MDL nummer MFCD00051958
InChI nøgle HAUXRJCZDHHADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Uracil-5-carbonitrile
IUPAC navn 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-carbonitril
SMIL O=C1NC=C(C#N)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyanouracil
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 5707
Formel vægt 137.1
Procent renhed 97%