Få mere at vide
5-cyanothiophen-2-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30363158
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30363158 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30363158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC982260500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
CAS 21512-16-3
Molekylær formel C6H3NOS
Mængde 500 mg
Synonym 5-Formyl-2-thiophenecarbonitrile, 5-Cyano-2-thiophenecarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C6H3NOS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H
SMIL O=CC1=CC=C(C#N)S1
IUPAC navn 5-formylthiophen-2-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 137.16
Formel vægt 136.99