Få mere at vide
5-cyanothiophen-2-carboxaldehyd, 95%
Artikelnummer. 15481679
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481679 5 g 5g
15491679 250 mg 250mg
15471679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64462.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 21512-16-3 | C6H3NOS | 137,156 g/mol
5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyd findes i kapers og kan have skadedyrsbekæmpende aktivitet mod meloidogyne incognita.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyd findes i kapers og kan have skadedyrsbekæmpende aktivitet mod
meloidogyne incognita.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21512-16-3
Molekylær formel C6H3NOS
Molekylvægt (g/mol) 137.156
MDL nummer MFCD09037804
InChI nøgle PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
PubChem CID 12280004
IUPAC navn 5-formylthiophen-2-carbonitril
SMIL C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 90 °C til 95 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 115517
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 137.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof