Få mere at vide
5-cyanothiophen-2-carboxaldehyd, 95%
Beskrivelse
5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyd findes i kapers og kan have skadedyrsbekæmpende aktivitet mod meloidogyne incognita.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
meloidogyne incognita.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 90°C to 95°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 115517 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 137.16 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |