Få mere at vide
5-Cyanothiophene-2-boronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369385
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369385 1 g 1g
11379385 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18523.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 305832-67-1 | Molecular Formula: C5H4BNO2S | Molecular Weight: 152.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 305832-67-1
Molekylær formel C5H4BNO2S
Molekylvægt (g/mol) 152.96
MDL nummer MFCD02094029
InChI nøgle ZEOMEPSYIIQIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyanothiophene-2-boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl-2-boronic acid, 5-boronothiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienyl boronic acid, 5-dihydroxyboranyl thiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienylboronic acid, boronic acid, 5-cyano-2-thienyl, 5-cyanothiophen-2-boronic acid, acmc-1ctts
PubChem CID 4198743
IUPAC navn (5-cyanothiophen-2-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(S1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 152.97
Procent renhed 98%