Få mere at vide
5-Cyanopyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyanopyrimidine |
| CAS | 40805-79-6 |
| Molekylær formel | C5H3N3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3N3/c6-1-5-2-7-4-8-3-5/h2-4H |
| SMIL | N#Cc1cncnc1 |
| IUPAC navn | pyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.1 |
| Formel vægt | 105.0327 |