missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Cyanopyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyanopyrimidine |
| CAS | 40805-79-6 |
| Molekylær formel | C5H3N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3N3/c6-1-5-2-7-4-8-3-5/h2-4H |
| SMIL | N#Cc1cncnc1 |
| IUPAC navn | pyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.1 |
| Formel vægt | 105.0327 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?