Få mere at vide
5-cyanopyridin-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496567 250 mg 250mg
15486567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15496567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33722.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 53234-55-2 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53234-55-2
Molekylær formel C7H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD09152775
InChI nøgle HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyanopicolinic acid, 5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-cyano, 5-cyano-2-pyridincarboxylic acid, 5-cyanopicolinicacid, 5-cyano-picolinic acid, pubchem16740, acmc-1cubt, 5-cyano-2-picolinic acid, 5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
PubChem CID 12400734
IUPAC navn 5-cyanopyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 212°C to 214°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 148.1
Procent renhed 95%