Få mere at vide
5-cyanophthalid, TRC
Artikelnummer. 30366684
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30366684 5 g
1 options
Artikelnummer. 30366684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9820755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyanophthalide
CAS 82104-74-3
Molekylær formel C9 H5 N O2
Mængde 5 g
Synonym 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide
InChI formel InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
SMIL O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
IUPAC navn 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 159.14
Formel vægt 159.032