Få mere at vide
5-Cyanophthalid, Mikromol™
Beskrivelse
5-Cyanophthalid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyanophthalide |
| CAS | 82104-74-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Cyanophthalide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H5 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2 |
| SMIL | O=C1OCc2cc(ccc12)C#N |
| IUPAC navn | 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-karbonitril |
| Vis mere |