missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Cyanopentanamide, TRC

Artikelnummer. 30368185
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368185 500 mg
30363019 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC987620500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2304-58-7
Molekylær formel C6 H10 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 126.16
Synonym 5-Cyanovaleramide
IUPAC navn 5-cyanopentanamide
SMIL NC(=O)CCCCC#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Cyanopentanamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-4H2,(H2,8,9)
Formel vægt 126.0793
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.