Få mere at vide
5-Cyanopentanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyanopentanamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-4H2,(H2,8,9) |
| Formel vægt | 126.0793 |