missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Cyano-dibenzosuberane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyano-dibenzosuberane |
| CAS | 1729-63-1 |
| Molekylær formel | C16H13N |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-carbonitrile, 5-Cyanosuberane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N/c17-11-16-14-7-3-1-5-12(14)9-10-13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-10H2 |
| SMIL | N#CC1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 6,11-dihydro-5H-dibenzo[1,2-a:1',2'-e][7]annulene-11-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vægt | 219.1048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?