Få mere at vide
5-Cyano-3-pyridinylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10403448 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10403448 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10403448 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430400010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 497147-93-0 | C6H5BN2O2 | 147.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
CAS 497147-93-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H5BN2O2
MDL nummer MFCD07374882
Mængde 1 g
Synonym 5-cyano-3-pyridinylboronic acid, 5-cyano-3-pyridinyl boronic acid, 5-cyanopyridine-3-boronic acid, 5-cyanopyridin-3-yl boronic acid, 3-borono-5-cyanopyridine, 3-cyanopyridine-5-boronic acid, boronic acid, 5-cyano-3-pyridinyl, 5-cyanopyridin-3-yl-3-boronic acid, boronic acid,b-5-cyano-3-pyridinyl, 5-cyanopyridin-3-boronicacid
InChI nøgle CYEXXDYQJPRMIQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=CC(=CN=C1)C#N
IUPAC navn (5-cyanopyridin-3-yl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 147.93
PubChem CID 45079576
Formel vægt 147.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Cyano-3-pyridinyl boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.