Få mere at vide
5-Cyano-2-thiophencarbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381420
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10381420 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10381420 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00111DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyano-2-thiophene carbaldehyde
CAS 21512-16-3
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H3NOS
Mængde 1 g
Synonym 5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
InChI nøgle PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
IUPAC navn 5-formylthiophen-2-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 137.156
PubChem CID 12280004
Formel vægt 137.16
Procent renhed 97%