Få mere at vide
5-Cyano-2-methylpyridine, 99%
Artikelnummer. 11392317
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392317 1 g 1g
11302327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09875.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3222-48-8 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3222-48-8
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00038042
InChI nøgle PBLOYQAQGYUPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-2-picoline, 5-cyano-2-methylpyridine, 6-methylnicotinonitrile, 6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, pubchem6695, 2-methyl-5-cyanopyridine, 6-methylnicotinonitrile #, acmc-209z1l
PubChem CID 281995
IUPAC navn 6-methylpyridin-3-carbonitril
SMIL CC1=NC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyano-2-methylpyridine
Smeltepunkt 83°C to 87°C
Kogepunkt 216°C to 217°C
Mængde 1 g
Beilstein 111235
Formel vægt 118.14
Procent renhed 99%