Få mere at vide
5-Cyano-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyano-2-fluoropyridine |
| Smeltepunkt | 51°C to 52°C |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C6H3FN2 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 471855 |
| Synonym | 6-fluoronicotinonitrile, 5-cyano-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-fluoro, 2-fluoropyridine-5-carbonitrile, 6-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-fluoropyridine, nicotinonitrile,6-fluoro, pubchem19505, 6-fluoro-nicotinonitrile |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| InChI nøgle | VRLVOMUVHHHJHB-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |