Få mere at vide
5-Cyano-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461399
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461399 1 g 1g
15481399 250 mg 250mg
15471399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64278.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3939-12-6 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske
, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3939-12-6
MDL nummer MFCD09261087
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyano-2-fluoropyridine
Smeltepunkt 51°C to 52°C
Farve Hvid
Molekylær formel C7H8BrN
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 471855
Synonym 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
IUPAC navn (2-bromphenyl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 186.05
PubChem CID 334072
Formel vægt 122.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof