Få mere at vide
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole |
| CAS | 15861-23-1 |
| Molekylær formel | C9H8N2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5,11H,3-4H2 |
| SMIL | N#Cc1ccc2NCCc2c1 |
| IUPAC navn | 2,3-dihydro-1H-indole-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0687 |