missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Cyano-1-methylbenzoimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Cyano-1-methylbenzoimidazole |
| CAS | 53484-13-2 |
| Molekylær formel | C9H7N3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7N3/c1-12-6-11-8-4-7(5-10)2-3-9(8)12/h2-4,6H,1H3 |
| SMIL | Cn1cnc2cc(ccc12)C#N |
| IUPAC navn | 1-methylbenzimidazole-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.17 |
| Formel vægt | 157.064 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?