missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Cholesten-24(RS)-ethyl-3beta-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Sitosterol-d7 (mixture of diasteromers) |
| CAS | 2260669-28-9 |
| Molekylær formel | C29 D7 H43 O |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 5-Cholesten-24(RS)-ethyl-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, 24(R,S)-Stigmast-5-en-3β-ol; |
| InChI formel | InChI=1 S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30 H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21?,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i2D3,3D3,19 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(CC)CC[C@@H](C)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6,7,7,7-tetradeuterio-5-ethyl-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.75 |
| Formel vægt | 421.4301 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?