Få mere at vide
5alpha-Cholestan, 98+%
Artikelnummer. 10327300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10327300 250 mg Glasflaske 250mg
10459080 1 g Glasflaske 1g
10227303 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165602500
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 481-21-0 | C27H48 | 372,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 481-21-0
Molekylær formel C27H48
Molekylvægt (g/mol) 372.67
MDL nummer MFCD00066412
InChI nøgle XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Synonym 5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestane, alpha-cholestane, cholestane, 28,29,30-trinorlanostane, unii-u260hwn305, 5alpha-cholestane 8ci, 5?-cholestane, cholestane van
PubChem CID 2723895
ChEBI CHEBI:35515
IUPAC navn (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradeca-anthydro-1aH]-cyclopentanhydro-1aH]
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCCC4)C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5α-Cholestane
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 78°C to 81°C
Farve Hvid
Kogepunkt 250°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 2206
Specifik rotation + 26.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in chloroform (50mg/mL),ether and,slightly soluble in absolute alcohol
Formel vægt 372.67
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver