Få mere at vide
5-Klorovalerylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30359245
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359245 500 mg
30352230 250 mg
30356362 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC382545500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1575-61-7
Molekylær formel C5H8OCl2
Molekylvægt (g/mol) 155.02
Synonym Apixaban Impurity 82
IUPAC navn 5-chloropentanoylchlorid
SMIL ClCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorovaleryl Chloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Formel vægt 153.9952